Fontos dokumentumok
QC1050
Supelco
Residue
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-030
Mátrix
NaCl
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Inhalation
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Slide 1 of 2
1 of 2