PHR3050
Minoxidil Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1444220
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
N2(CCCCC2)c1nc(nc(c1)N)N
InChI
1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPFIEHIRBSTAKA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3