PHR2939
Salbutamol Impurity K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
2-(tert-Butylamino)-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-chloro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C13H18ClNO3/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8/h4-5,15-16,18H,6-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGPDAKVHCAQAPH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3