Fontos dokumentumok
PHR2420
Aspartame Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. A1321000
traceable to USP 1043728
API-család
aspartame
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
270-272 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3