Merck
Z274909
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style I
capacity 7 mL
Szinonimák:
15145-1550
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.71
Anyagok
glass bottle
glass stopper
round bottle
Csatlakozó
joint ST/NS neck14/10
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 15145-1550
belső átmérő × Ma
15 mm × 50 mm
kapacitás
7 mL
Tulajdonságok és előnyök
  • Kimax® weighing bottles are ideal for determining the precise weight of the samples for various laboratory applications.
  • Manufactured from low extractable borosilicate glass.
  • Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
  • The cylindrical, tall form features a closed bottom stopper that fits into an internally ground body.
  • Plug style stopper creates a perfect seal and prevents sample loss.
Jogi információk
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)