PHR1761
Nevirapine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
5,11-Dihydro-4-methyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one, 5,11-DIHYDRO-4-METHYL- 6H-DIPYRIDO[3,2-b:2’,3’-e][1,4] DIAZEPIN-6-ONE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1460736
API-család
nevirapine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H10N4O/c1-7-4-6-14-11-9(7)15-12(17)8-3-2-5-13-10(8)16-11/h2-6H,1H3,(H,15,17)(H,13,14,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKCRKBSFEVQVSX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)