Fontos dokumentumok
PHR1500
Imidurea
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Imidazolidinyl urea, N,N′′-Methylenebis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-urea
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1336806
API-család
imidurea
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Pharmacological studies investigating nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
Therapeutic studies involving nanostructured vegetable-based carriers for topical delivery of active molecules
Topical formulas for use as antioxidants
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)