Merck
PHL89564
Anisodine hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
α-Hydroxyscopolamin hydrobromide, Daturamine hydrobromide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H21NO5 · HBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
400.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
Br.CN1[C@H]2CC(C[C@@H]1[C@@H]3O[C@@H]23)OC(=O)C(O)(CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO5.BrH/c1-18-12-7-11(8-13(18)15-14(12)23-15)22-16(20)17(21,9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15,19,21H,7-9H2,1H3;1H/t11?,12-,13+,14-,15+,17-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJPDCORRBGIJOP-KALLRANASA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)