Merck
PHL89554
6-Acetylacteoside
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
6′′-O-Acetylverbascoside
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C31H38O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
666.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(38)25(39)26(40)31(44-14)47-29-27(41)30(42-10-9-17-4-7-19(34)21(36)12-17)45-22(13-43-15(2)32)28(29)46-23(37)8-5-16-3-6-18(33)20(35)11-16/h3-8,11-12,14,22,24-31,33-36,38-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)