Merck
PHL83513
Isoginkgetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′,4′′′-Dimethylamentoflavone, 4′,4′′′-dimethylamentoflavone;5,5′′,7,7′′-tetrahydroxy-4′,4′′′-dimethoxy-3′′′,8-biflavone, Amentoflavone 4′,4′′′-dimethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H22O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
566.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)