416154
Isoginkgetin
≥98% (HPLC), solid, pre-mRNA splicing inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, 8-(5-(5,7-Dihydroxy-4-oxo-4H-chromen-2-yl)-2-methoxyphenyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, The Pre-mRNA Splicing Inhibitor, Isoginkgetin, also referenced under CAS 548-19-6, blocks the spliceosome-meidated splicing process.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
O′Brien, K., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 33147.
Yoon, S,O., et al. 2006. Mol. Cancer Ther.5, 2666.
WGK
WGK 3