Fontos dokumentumok
SML3965
Procyanidin B2
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(+)-Procyanidin B2, (-)-Epicatechin-(4β→8)-(-)-epicatechin, (2R,2′R,3R,3′R,4R)-2,2′-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,3′,4,4′-tetrahydro[4,8′-bi-2H-1-benzopyran]-3,3′,5,5′,7,7′-hexol, Proanthocyanidin B2
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to pink
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H](c6c1cc(cc6O)O)c3c4c(c(cc3O)O)C[C@H]([C@H](O4)c5cc(c(cc5)O)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
Biokémiai/fiziológiai hatások
Procyanidin B2 is a polyphenolic plant compound that exhibits anti-inflammatory, anti-cancer, antiviral, and antioxidant properties. Procyanidin B2 attenuates dyslipidemia, hyperglycemia, and oxidative stress in individuals with metabolic syndrome. Apparently, it reduces fatty liver by remodeling intestinal flora in a high-fat-cholesterol diet fed rabbits.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)