Merck
PHL83206
Aloin B
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Isobarbaloin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H22O9
CAS-szám:
Molekulatömeg:
418.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13?,14-,17?,19?,20?,21?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFHJQYHRLPMKHU-QVLOPWTGSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)