Merck
PHL82877
2,3-Dehydrosilybin A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2,3-Dehydrosilymarin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H20O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
480.42
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4=O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H20O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,24-29H,10H2,1H3/t20-,24-,25?/m1/s1
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: silybum
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)