M0321
MDM2, GST-tagged human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
contains an N-terminal GST tag
Teszt
≥75% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
molekulatömeg
~84 kDa
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... MDM2(4193)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3