Merck
PHL80735
Delphinidin 3-rutinoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-O-Rutinosyldelphinidin chloride, Tulipanin chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H31ClO16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
646.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H30O16.ClH/c1-8-18(32)21(35)23(37)26(40-8)39-7-17-20(34)22(36)24(38)27(43-17)42-16-6-11-12(29)4-10(28)5-15(11)41-25(16)9-2-13(30)19(33)14(31)3-9;/h2-6,8,17-18,20-24,26-27,32,34-38H,7H2,1H3,(H4-,28,29,30,31,33);1H/t8-,17+,18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOQQFMKYEOHRMC-KFOCXKDFSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ruiyi Fan et al.
BMC plant biology, 20(1), 361-361 (2020-08-02)
Color formation in Hylocereus spp. (pitayas) has been ascribed to the accumulation of betalains. However, several studies have reported the presence of anthocyanins in pitaya fruit and their potential role in color formation has not yet been explored. In this