Fontos dokumentumok
P7309
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Marijuana formulation
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Formátum
neat
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Sigma pseudo narcotic scent marijuana formulation may be used as a surrogate in the comparative study of odor profiles of real marijuana odor vs surrogate marijuana scent using multidimensional gas chromatography coupled with mass spectrometry-olfactometry (MDGC– MS-O).
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of marijuana.
Jogi információk
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The relationship between chemical concentration and odor activity value explains the inconsistency in making a comprehensive surrogate scent training tool representative of illicit drugs
Rice S and Koziel A J.
Forensic Science International, 257, 257-270 (2015)