Fontos dokumentumok
NISTRM8183
Omega-3 and Omega-6 Fatty acids in botanical oils
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.24
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Octanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Pentadecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, Heptadecanoic Acid, Octadecanoic Acid , (Z)-9-Octadecenoic Acid, (E)-9-Octadecenoic Acid, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Eicosanoic Acid (C20:0), (Z)-11-Eicosenoic Acid, (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, Heneicosanoic Acid, Docosanoic Acid, Tetracosanoic Acid, (Z)-15-Tetracosenoic Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kit Components Only
Product No.
Leírás
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)