NIST3950
Vitamin B6 in frozen human serum
NIST® SRM® 3950
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 2 vials, 1 level ea
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
SRM 3950_cert
SRM 3950 _SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
- SRM 3950 is provided as a frozen serum that should be allowed to thaw at room temperature (20 °C to 25 °C) under subdued light.
- After the material is thawed, it should be used immediately.
- The contents of the vial should then be gently mixed prior to the removal of a test portion for analysis.
- Precautions should be taken to expose serum only under subdued lighting conditions.
Egyéb megjegyzések
- SRM 3950 is intended for research use.
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)