Fontos dokumentumok
NIST689
Ferrochromium silicon
NIST® SRM® 689
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
This SRM is in the form of fine powder for use in checking chemical methods of analysis andin calibration with instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 689_cert
SRM 689_SDS
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Aluminum (Al), Titanium (Ti), Cobalt (Co), Iron (Fe), Boron (B)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)