Fontos dokumentumok
AFM-71856-02
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
Szinonimák:
Muscovite Mica for AFM
About This Item
UNSPSC kód:
41111761
NACRES:
NA.23
Forma
solid
kiszerelés
pack of 10
Átmérő
12 mm
vastagság
0.15-0.2 mm
Általános leírás
Mica, 12mm diameter, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)