Fontos dokumentumok
NIST622
Soda-lime-silica glass
NIST® SRM® 622
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2.2 kg
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (SiO2), Calcium oxide (CaO), Sodium oxide (Na2O), Aluminum Oxide (Al2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Ferric Oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)