Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 3 x 10 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
Általános leírás
SRM 2691_cert
SRM 2691_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- NIST Certified Mass Fraction values for constituent elements are traceable to NIST’s realization of the SI unit of the kilogram and expressed as a percentage.
- Information values for constituent elements are expressed as mass fraction.
- Expiration details and instructions for use, storage, and handling are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Sulfur (S), Titanium (Ti), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn), Aluminum Oxide (Al2O3), Barium oxide (BaO), Ferric Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Silicon dioxide (SiO2), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3