Teszt
≥85% (HPLC)
form
solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)C(=O)[C@@]12C(O)=C(C\C=C(\C)C)C(=O)[C@@](C\C=C(/C)C)(C[C@H](C\C=C(\C)C)[C@@]1(C)CC\C=C(\C)C)C2=O
InChI
1S/C35H52O4/c1-22(2)13-12-19-33(11)27(16-14-23(3)4)21-34(20-18-25(7)8)30(37)28(17-15-24(5)6)31(38)35(33,32(34)39)29(36)26(9)10/h13-15,18,26-27,38H,12,16-17,19-21H2,1-11H3/t27-,33+,34+,35-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBJJCOKGLUQIZ-HQKKAZOISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a reference standard for calibration curve generation in high-perfornamce liquid chromatography (HPLC) analysis
- to test its cytotoxic effect and apoptosis induction in mouse embryonic cells
- as a pregnane X receptor (PXR) in porcine brain capillary endothelial cells for transport assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup