Fontos dokumentumok
NIST2970
Vitamin D Metabolites in Frozen Human Serum (25-Hydroxyvitamin D2 High Level)
NIST®SRM®
Szinonimák:
Serum
About This Item
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.77
kiszerelés
pkg of 2 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)