Fontos dokumentumok
NIST2139
Zinc-aluminum alloy
NIST® SRM® 2139
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Aluminium (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Thirty year atmospheric corrosion performance of 55% aluminum-zinc alloy-coated sheet steel.
Townsend HE, et al.
Materials performance, 35(4) (1996)