Fontos dokumentumok
NIST1680B
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 1680b, nominal 500 umol/mol
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of cylinder
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
format
mixture
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1680B_cert
SRM 1680B_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
\
Carbon Monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Water (H20), Carbon dioxide (CO2), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Gas cylinder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)