Fontos dokumentumok
M4141
Methanesulfonic acid solution
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Szinonimák:
Sulfomethane
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Kiszerelés
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)