Fontos dokumentumok
CRMTAKR
Flash Point Standard
TAG ASTM D56 (43.1 °C)
About This Item
EC-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D56
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
pharmaceutical
Formátum
neat
Általános leírás
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 - 70 °C - closed cup