Fontos dokumentumok
F171703
Sigma-Aldrich
Diamond 1000 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
Szinonimák:
Diamond 1000 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
About This Item
UNSPSC kód:
41106302
NACRES:
NB.02
sterilitás
sterile
kiszerelés
box of 10 × 96 units
technika/technikák
PCR: suitable
csúcstérfogat
1000 μL
kompatibilitás
for use with BioControl® GDS
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. They can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Alkalmazás
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Jogi információk
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)