Fontos dokumentumok
567051-M
Millipore
Sinefungin
InSolution, ≥95%, antibiotic
Szinonimák:
InSolution Sinefungin, SF, Adenosyl-ornithine, A9145
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H23N7O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
381.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H](N)CC[C@H](N)C(=O)O
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
Általános leírás
An anti-leishmanial nucleoside antibiotic that acts as an S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase-specific inhibitor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
S-adenosyl-L-methionine (SAM, AdoMet) methyltransferase
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
A 10 mM (2 mg/524 µl) solution in H₂O.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Cheng, D., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 23892.
Lin, Q., et al. 2001. J. Am. Chem. Soc.123, 11608.
Zingg, J.M., et al. 1996. Nucleic Acids Res.24, 3267.
McCammon, M.T., and Parks, L.W. 1981. J. Bacteriol.145, 106.
Pugh, C.S.G., et al. 1978. J. Biol. Chem.253, 4075.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3