Fontos dokumentumok
TDS1500
Supelco
TDS 1500 mg/L Calibration Std
certified reference material
Szinonimák:
TDS 1500 mg/L Calibrant
Méret kiválasztása
500 ML
35 300,00 Ft
35 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 ML
35 300,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
35 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC TDS1500-500
koncentráció
in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
TDS 1500 mg/L Calibration Std Calibration Standard for R&D and Analytical use only.
Tulajdonságok és előnyök
  • Packed in High Density Polyethylene (HDPE) bottle with 500ml of solution
  • A certificate of analysis (CoA) is included with the product
  • Traceable to recognized national standards, and units of measurement recognized at the National Institute of Standards and Technology (NIST) and International System of units (SI)
  • Gravimetrically performed dilutions Balance used to prepare the standard is calibrated to ISO 17025 requirements
  • Stable, ready to use solution with long minimum shelf life
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)