Fontos dokumentumok
ERMBF426A
Soya 305423 GMO standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, blank
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
összetétel
Soya 305423, ≤0.08%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF426A
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3