Fontos dokumentumok
ERMBF411B
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0.1% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Szinonimák:
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
minőség
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
összetétel
genetically modified Bt-176 maize, 0.1%
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF411B
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3