Fontos dokumentumok
ERMBF416B
Maize GMO Standard MON 863
0.1% GMO, for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
Szinonimák:
GMO Maize Powder Standard MON 863
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
termékcsalád
BioChemika
minőség
for the detection of GMO Maize (MON 863) with PCR
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
ERMBF416B
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3