Fontos dokumentumok
ERMAC058
Aflatoxin B2 solution
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
koncentráció
3.80 μg/g in acetonitrile
alkalmazás(ok)
general analytical
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)CC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O6/c1-20-10-6-11-14(8-4-5-21-17(8)22-11)15-13(10)7-2-3-9(18)12(7)16(19)23-15/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWSYXEZEXMQWHT-WNWIJWBNSA-N
Analízis megjegyzés
ERMAC058
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)