Fontos dokumentumok
1474005
USP
Nortriptyline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-1-propanamine hydrochloride, Desmethylamitriptyline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nortriptyline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CNCC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Nortriptyline Hydrochloride Capsules
- Nortriptyline Hydrochloride Oral Solution
- Amitriptyline Hydrochloride
- Amitriptyline Hydrochloride Tablets
- Pindolol Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3