Fontos dokumentumok
CRM355
Supelco
TPH - Sandy Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
Szinonimák:
Sand matrix CRM, TPH
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
Certified TPH Concentration - 7040 mg/Kg
TPH Source: Gasoline/Diesel
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
RTC CRM355-100
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
matrix
soil
pH
7.51
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)