Fontos dokumentumok
UST127
Supelco
TPH Mix
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
100
300
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1.5 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC UST-127
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
petroleum
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Leírás
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Octatriacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    Összes mutatása (17)
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-22.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-30 °C - closed cup