Merck
BP706
Ursodeoxycholic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.57
Beilstein:
3219888
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ursodeoxycholic acid
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
203-204 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Géninformáció
human ... NR1H4(9971)
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Ursodeoxycholic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ursodeoxycholic Acid Capsules
  • Ursodeoxycholic Acid Tablets
  • Ursodeoxycholic Acid Oral Suspension
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 150 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Tárolási osztály kódja
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)