Fontos dokumentumok
BP690
Dimpylate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
Diazinon, Dimpylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dimpylate
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(C)nc(n1)C(C)C
InChI
1S/C12H21N2O3PS/c1-6-15-18(19,16-7-2)17-11-8-10(5)13-12(14-11)9(3)4/h8-9H,6-7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHIVAFMUCKRCQO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
219.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)