Fontos dokumentumok
BP1109
Moxidectin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
moxidectin
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO\N=C1/C[C@]2(C[C@@H]3CC(C\C=C(C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C4/COC5[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)O2)O[C@@H]([C@H]1C)\C(C)=C\C(C)C
InChI
1S/C37H53NO8/c1-21(2)14-25(6)33-26(7)31(38-42-8)19-36(46-33)18-29-17-28(45-36)13-12-23(4)15-22(3)10-9-11-27-20-43-34-32(39)24(5)16-30(35(40)44-29)37(27,34)41/h9-12,14,16,21-22,26,28-30,32-34,39,41H,13,15,17-20H2,1-8H3/b10-9+,23-12+,25-14+,27-11+,38-31+/t22-,26-,28+,29-,30-,32+,33+,34+,36-,37+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YZBLFMPOMVTDJY-LSGXYNIPSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used in monographs such as:
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)