Fontos dokumentumok
BCR684
River sediment (bioavailable phosphorus)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR684
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)