Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
795453
Sigma-Aldrich
Kaolin
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
Szinonimák:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Lineáris képlet:
~Al2Si2O5(OH)4
CAS-szám:
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11111803
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Forma:
powder
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Forma
powder
minőség
free-flowing
veszteség
≤2.0% loss on drying
pH-tartomány
3.5-5.0(20% in water)
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.