Fontos dokumentumok
BCR365
PCB standard solution
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
multi-component solution
Komponensek
contains PCB 8, PCB 20, PCB 28, PCB 35, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
Analízis megjegyzés
For more information please see:
BCR365
Jogi információk
BCR is a registered trademark of European Commission
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
10.4 °F
Lobbanási pont (C)
-12 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)