BCR177R
Pyrene
BCR®, certified reference material
Szinonimák:
Benzo[def]phenanthrene
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Ügynökség
BCR®
gyártó/kereskedő neve
JRC
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
145-148 °C (lit.)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Analízis megjegyzés
BCR177R
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
435.2 °F
Lobbanási pont (C)
224 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)