Fontos dokumentumok
A0420000
Aminocaproic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aminocaproic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)