GE17-1087-01
SP Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-1087-01, pack of 75 mL
Szinonimák:
SP Sepharose
About This Item
Javasolt termékek
ligand
sulphopropyl
leírás
Ion Exchanger Type (value)
kiszerelés
pack of 75 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1087-01
Mátrix
6% cross-linked agarose
részecskeméret
24-44 μm
átlagos részecskeméret
34 μm
cleaning in place
3-14
Működési tartomány
4-13
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Strong cation exchanger for intermediate and final polishing steps
- High resolution, high capacity separation with high recovery
- High chemical stability for effective CIP/sanitization
- BioProcess resin supported for industrial applications and well-established in approved processes
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Protocols
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.