Fontos dokumentumok
911127
Ammonium persulfate
free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, 98%
Szinonimák:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
gőzsűrűség
7.9 (vs air)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
98%
Forma
powder
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.