Fontos dokumentumok
89466
Supelco
TISAB II solution
Szinonimák:
Total ionic strength adjustment buffer II solution
About This Item
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NB.61
form
liquid
Minőségi szint
sűrűség
1.18 g/mL at 20 °C
Általános leírás
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
TISAB, in general, is mixed with samples, as it helps in maintaining the ionic strength and pH constant. It is mainly used to decomplex metal-F complexes. TISAB II can be prepared using NaCl with glacial acetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid and NaOH. It also has high concentrations of cation chelators that hydrolyse fluoride-ion pairs to form fluoride ions.
Alkalmazás
TISAB II is used to determine total fluoride concentration using fluoride ion-sensitive electrode from dental varnish. It may also be used for the fluoride determination in presence of Fe(III) and Si.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Method for the analysis of total fluoride in fluoride-releasing dental varnishes.
Carey CM, Coleman SS.
Caries Research, 48(4), 306-311 (2014)
A study on fluoride sorption by montmorillonite and kaolinite.
Agarwal, Meetu, et al.
Water, Air, Soil Pollut., 141.1-4, 247-261 (2002)